Tisk…
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Benzoic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
18106-1KG-R 18106-6X1KG-R
SIAL18106-1KG-REA 1440 CZK
SIAL18106-1KG-R SIAL18106-6X1KG-R
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Bod tání: 410…430 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012463
CAS číslo: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654