Tisk…
Benzoan sodný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
Synonyms: Benzoic acid sodium salt
2021.1000EA 1730 CZK
2021.1000 2021.9025
Benzoan sodný, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Bod tání: 410…430 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012463
CAS číslo: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (dried substance) 99.0 - 100.5 %
Alkalinity passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Identification passes test
Organic Volatile Impurities passes test