Tisk…
Benzoan sodný 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
148980010 148980050
ACRO148980010EA 1510 CZK
ACRO148980010 ACRO148980050
Benzoan sodný 99+%, extra pure
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: ≥ 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012463
CAS číslo: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
Acidity/alkalinity ≤0.2 ml 0.1 M NaOH or HCl per gram
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm