Tisk…
Benzoan lithný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16571.30 A16571.0B
A16571.30EA 3850 CZK
A16571.30 A16571.0B
Benzoan lithný ≥99%
Benzoan lithný
Purity: 99+% CAS No.: 553-54-8 Molecular Formula: C7H5LiO2 Formula Weight: 128.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3598089 Merck Reference: 14,5523 MDL No.: MFCD00035540
Vzorec: C₇H₅LiO₂
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,397 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035540
CAS číslo: 553-54-8
EINECS: 209-042-6
Merck Index: 14,5523