Tisk…
4-Cyanobenzoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
110730050 110730250
ACRO110730050EA 1440 CZK
ACRO110730050 ACRO110730250
4-Cyanobenzoic acid 99%
4-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Bod varu: 313 °C (1013 hPa)
Bod tání: 217…222 °C
Hustota: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002528
CAS číslo: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥95 %