Tisk…
3-Cyanobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
169130100 169130500
ACRO169130100EA 1810 CZK
ACRO169130100 ACRO169130500
3-Cyanobenzoic acid 98%
3-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Bod tání: 217…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002486
CAS číslo: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥97.5 %