Tisk…

Kyselina benzoová, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

242381-25G 242381-100G 242381-3KG 242381-500G
SIAL242381-25GEA 801 CZK
SIAL242381-25G SIAL242381-100G SIAL242381-3KG SIAL242381-500G
Kyselina benzoová, Sigma-Aldrich®
Kyselina benzoová
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 249 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…123 °C
Hustota: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002398
CAS číslo: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR