Tisk…
Kyselina benzoová ≥99.5%, powder ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
0219141290 0219141291 0219141280
ICNA0219141290EA 2450 CZK
ICNA0219141290 ICNA0219141291 ICNA0219141280
Kyselina benzoová ≥99.5%, powder ACS
Kyselina benzoová
Insoluble in methanol.
Insoluble in methanol: ≤0,005%
Chlorine compounds: ≤0,005%
Sulphur compounds: ≤0,002%
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 249 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…123 °C
Hustota: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002398
CAS číslo: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤5 ppm
Residue on Ignition ≤0,005%
Freezing Point 122 to 123 °C