Kyselina benzoová 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
221800010
221802500
221800050
ACRO221800010EA
5040
CZK
ACRO221800010
ACRO221802500
ACRO221800050
Kyselina benzoová 99.5% for analysis
Kyselina benzoová
Vzorec:
C₇H₆O₂ Bod varu: 249 °C (760 mmHg) Bod tání: 121…123 °C Hustota: 1,316 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002398 CAS číslo: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH: 01-2119455536-33 Merck Index: 13,01092 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 123 °C |
Sulfated ash | ≤0.01 % |
Titration with NaOH | ≥99.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Iron (Fe) | ≤4 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in chloroform) |