Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A13172.30
A13172.0B
A13172.0I
A13172.30EA
1170
CZK
A13172.30
A13172.0B
A13172.0I
Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99%
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 120-47-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 116-118°
Boiling Point: 297-298° dec.
Merck Reference: 14,3837
MDL No.: MFCD00002353
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod varu: 297…298 °C (rozkl.) Bod tání: 116…118 °C Hustota: 1,078 g/cm³ (131 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002353 CAS číslo: 120-47-8 EINECS: 204-399-4 Merck Index: 14,3837 |