Tisk…
Propyl benzoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21958.0005 8.21958.0250
8.21958.0005EA 790 CZK
8.21958.0005 8.21958.0250
Propyl benzoate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Propyl benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 231 °C (1013 hPa)
Bod tání: –52 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009370
CAS číslo: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.35 g/l (25 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 231 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.181 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4981 (25 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)