Tisk…
Hexyl benzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzoic acid hexyl ester
L06293.14 L06293.22
L06293.14EA 1040 CZK
L06293.14 L06293.22
Hexyl benzoate ≥98%
Hexyl benzoate
Purity: 98+% CAS No.: 6789-88-4 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.29 Flash Point: 148°(298°F) Refractive Index: 1.4930 Boiling Point: 272° Beilstein Reference: 2048117 MDL No.: MFCD00051714
Vzorec: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,28 g/mol
Bod varu: 272 °C
Hustota: 0,980
Bod vzplanutí: 148 °C (298 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051714
CAS číslo: 6789-88-4
EINECS: 229-856-5