Tisk…
Butyl benzoate 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzoic acid butyl ester
296400010 296400050 296402500
ACRO296400010EA 3220 CZK
ACRO296400010 ACRO296400050 ACRO296402500
Butyl benzoate 98+%
Butyl benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Bod varu: 249…251 °C (1013 hPa)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009439
CAS číslo: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 13,01551
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %