Tisk…
4-Hydroxybenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
A15803.18EA 2230 CZK
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
4-Hydroxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxybenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 767-00-0 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 386130
Vzorec: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Bod varu: 148 °C (1 mmHg)
Bod tání: 110…114 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002312
CAS číslo: 767-00-0
EINECS: 212-175-2