4-Hydroxybenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
110830250
110831000
110835000
ACRO110830250EA
1720
CZK
ACRO110830250
ACRO110831000
ACRO110835000
4-Hydroxybenzonitrile 99%
4-Hydroxybenzonitrile
Vzorec:
C₇H₅NO Bod varu: 148 °C (1 -rr) Bod tání: 110…113 °C Hustota: ~ 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002312 CAS číslo: 767-00-0 EINECS: 212-175-2 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige to light grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 113 °C |
Water | ≤0.4 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |