3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
B21702.06
B21702.14
AB132941.0005
B21702.06EA
1310
CZK
B21702.06
B21702.14
ABCRAB132941.0005
3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
3-Hydroxybenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 873-62-1
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 78-81°
MDL No.: MFCD00002252
Vzorec:
C₇H₅NO MW: 119,12 g/mol Bod varu: 265 °C (1013 hPa) Bod tání: 78…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002252 CAS číslo: 873-62-1 EINECS: 212-845-4 UN: 3276 ADR: 6.1,III |