Tisk…
3-Hydroxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
110820100 110820500
ACRO110820100EA 3140 CZK
ACRO110820100 ACRO110820500
3-Hydroxybenzonitrile 97%
3-Hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002252
CAS číslo: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥96.0 %