Salicylonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13606.06
A13606.14
A13606.22
AB117227.0025
A13606.06EA
865
CZK
A13606.06
A13606.14
A13606.22
ABCRAB117227.0025
Salicylonitrile ≥98%
Salicylonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 611-20-1
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 149°/14mm
MDL No.: MFCD00002145
Vzorec:
C₇H₅NO Bod varu: 149 °C (14 mmHg) Bod tání: 92…95 °C Hustota: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002145 CAS číslo: 611-20-1 EINECS: 210-259-3 |