Tisk…
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
181720100 181720500
ACRO181720100EA 1280 CZK
ACRO181720100 ACRO181720500
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
2,6-Dimethoxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 119…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001788
CAS číslo: 16932-49-3
EINECS: 241-000-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %