Tisk…
2,4-Dimethoxybenzonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24621.06 B24621.14
B24621.06EA 457 CZK
B24621.06 B24621.14
2,4-Dimethoxybenzonitrile ≥99%
2,4-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 4107-65-7 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 92-95° Beilstein Reference: 1950512 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001786
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod varu: 283 °C (1013 hPa)
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001786
CAS číslo: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III