Tisk…
4-Methoxybenzonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
158050250 158051000
ACRO158050250EA 2880 CZK
ACRO158050250 ACRO158051000
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 256…257 °C (765 mmHg)
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001818
CAS číslo: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g