3-Methoxybenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 1527-89-5
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5402
Odour: Almond-like
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 110-111°/12mm
Beilstein Reference: 1932666
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001801
Vzorec:
C₈H₇NO Bod varu: 110…111 °C (12 mmHg) Bod tání: 22…24 °C Hustota: 1,089 Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001801 CAS číslo: 1527-89-5 EINECS: 216-201-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |