Tisk…
3,5-Dinitrobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15223.06 A15223.14
A15223.06EA 1280 CZK
A15223.06 A15223.14
3,5-Dinitrobenzonitrile ≥98%
3,5-Dinitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4110-35-4 Molecular Formula: C7H3N3O4 Formula Weight: 193.12 Melting Point: 127-130° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007228
Vzorec: C₇H₃N₃O₄
Bod tání: 127…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007228
CAS číslo: 4110-35-4
EINECS: 223-889-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III