Tisk…
4-Nitrobenzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128480250 128481000
ACRO128480250EA 1960 CZK
ACRO128480250 ACRO128481000
4-Nitrobenzonitrile 97%
4-Nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
Bod tání: 144…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007279
CAS číslo: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
GC ≥96.0 %