3-Nitrobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15821.09
A15821.14
A15821.30
A15821.09EA
941
CZK
A15821.09
A15821.14
A15821.30
3-Nitrobenzonitrile ≥98%
3-Nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 619-24-9
Molecular Formula: C7H4N2O2
Formula Weight: 148.12
Odour: Almond-like
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 165°/21mm
Beilstein Reference: 637674
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007194
Vzorec:
C₇H₄N₂O₂ Bod varu: 165 °C (21 mmHg) Bod tání: 114…117 °C Hustota: 0,33 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007194 CAS číslo: 619-24-9 EINECS: 210-587-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |