Tisk…
3-Nitrobenzonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173520250 173520050
ACRO173520250EA 1700 CZK
ACRO173520250 ACRO173520050
3-Nitrobenzonitrile 98%
3-Nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
Bod varu: 165 °C (21 mmHg)
Bod tání: 115…119 °C
Hustota: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007194
CAS číslo: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥97.5 %