Tisk…
Anthranilonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
104920100 104921000
ACRO104920100EA 887 CZK
ACRO104920100 ACRO104921000
Anthranilonitrile 98%
Anthranilonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
Bod varu: 267…268 °C (760 mmHg)
Bod tání: 46…50 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007631
CAS číslo: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %