Tisk…
Benzonitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
8.01800.0100EA 868 CZK
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
Benzonitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzonitril
Vzorec: C₇H₅N
Bod varu: 190,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001770
CAS číslo: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -13 °C
Molar Mass 103.12 g/mol
Boiling Point 190 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 7.2 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C (experimental)