Benzonitril ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Cyanobenzene, Phenylcyanide
A11173.0E
A11173.22
A11173.36
AB113883.0100
A11173.0EEA
6180
CZK
A11173.0E
A11173.22
A11173.36
ABCRAB113883.0100
Benzonitril ≥99%
Benzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 100-47-0
Molecular Formula: C7H5N
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5285
Melting Point: -13°
Boiling Point: 191-193°
Beilstein Reference: 506893
Merck Reference: 14,1097
UN No.: 2224
MDL No.: MFCD00001770
Vzorec:
C₇H₅N Bod varu: 191…193 °C Bod tání: –13 °C Hustota: 1,007 Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001770 CAS číslo: 100-47-0 EINECS: 202-855-7 UN: 2224 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,1097 |