Tisk…
Benzonitril 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cyanobenzene, Phenylcyanide
105540010 105540025
ACRO105540010EA 2360 CZK
ACRO105540010 ACRO105540025
Benzonitril 99%, pure
Benzonitril
Vzorec: C₇H₅N
Bod varu: 188…191 °C (760 mmHg)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001770
CAS číslo: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %