Tisk…
4-Phenoxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: p-Phenoxybenzenecarbaldehyde, 4-Phenoxybenzenecarbaldehyde
B22329.03 B22329.06 B22329.14
B22329.03EA 1080 CZK
B22329.03 B22329.06 B22329.14
4-Phenoxybenzaldehyde ≥98%
4-Phenoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 67-36-7 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6110 Melting Point: 24-25° Boiling Point: 184-186°/14mm Beilstein Reference: 1947841 MDL No.: MFCD00003383
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22
Bod varu: 184…186 °C (14 mmHg)
Bod tání: 24…25 °C
Hustota: 1.1522
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003383
CAS číslo: 67-36-7
EINECS: 200-650-7