Tisk…
4-Phenoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
198930050 198930250
ACRO198930050EA 2460 CZK
ACRO198930050 ACRO198930250
4-Phenoxybenzaldehyde 98%
4-Phenoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Bod varu: 185 °C (14 mmHg)
Bod tání: 24…25 °C
Hustota: 1,132 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003383
CAS číslo: 67-36-7
EINECS: 200-650-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %