Tisk…
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13283.03 A13283.06
A13283.03EA 4290 CZK
A13283.03 A13283.06
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde ≥97%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 35094-87-2 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: ca 230° dec. Beilstein Reference: 2250084
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154.12
Bod tání: ∼230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016592
CAS číslo: 35094-87-2