Tisk…
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
345940010 345940050
ACRO345940010EA 4560 CZK
ACRO345940010 ACRO345940050
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 99%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154.12
Bod tání: 226…227 °C
MDL Number: MFCD00016592
CAS číslo: 35094-87-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %