Tisk…
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13745.06 A13745.14
A13745.06EA 1720 CZK
A13745.06 A13745.14
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2144-08-3 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 2328658
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154.12
Bod varu: 332
Bod tání: 159…163 °C
Hustota: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003325
CAS číslo: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2