2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
421790250
421790050
421791000
ACRO421790250EA
6180
CZK
ACRO421790250
ACRO421790050
ACRO421791000
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde 98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₆O₄ MW: 154.12 Bod varu: 332 Bod tání: 159…162 °C Hustota: 1.054 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003325 CAS číslo: 2144-08-3 EINECS: 218-404-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 162 °C |
GC | ≥97.5 % |