3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A15338.03
A15338.06
A15338.14
A15338.03EA
1890
CZK
A15338.03
A15338.06
A15338.14
3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 26153-38-8
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 1930147
MDL No.: MFCD00016611
Vzorec:
C₇H₆O₃ MW: 138,12 g/mol Bod tání: 158…161 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016611 CAS číslo: 26153-38-8 EINECS: 247-479-4 |