Tisk…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
A11558.06 A11558.14 A11558.22
A11558.06EA 1580 CZK
A11558.06 A11558.14 A11558.22
3,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 139-85-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 152-157° Beilstein Reference: 774381 Merck Reference: 14,7893 MDL No.: MFCD00003370
Vzorec: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Bod varu: 295 °C (1013 hPa)
Bod tání: 152…157 °C
Hustota: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003370
CAS číslo: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 14,7893