Tisk…
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
114840050 114840250
ACRO114840050EA 2530 CZK
ACRO114840050 ACRO114840250
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
MW: 138,12 g/mol
Bod varu: 60 - 65 °C (12 -rr)
Bod tání: 98…102 °C
Hustota: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003333
CAS číslo: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm