Tisk…
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12868.14 A12868.22 A12868.36
A12868.14EA 1810 CZK
A12868.14 A12868.22 A12868.36
2,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 95-01-2 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 134-138° Boiling Point: 220°/22mm Merck Reference: 14,8156 MDL No.: MFCD00011686
Vzorec: C₇H₆O₃
MW: 138.12
Bod varu: 220 °C (22 mmHg)
Bod tání: 134…138 °C
Hustota: 1.448 g/cm³ (–93 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011686
CAS číslo: 95-01-2
EINECS: 202-383-1
Merck Index: 12,08324