2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
173640250
173641000
173645000
ACRO173640250EA
2000
CZK
ACRO173640250
ACRO173641000
ACRO173645000
2,4-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₆O₃ MW: 138.12 Bod varu: 220…228 °C (22 mmHg) Bod tání: 133…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011686 CAS číslo: 95-01-2 EINECS: 202-383-1 Merck Index: 12,08324 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light beige to pink-orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 140 °C |
GC | ≥97.5 % |