Tisk…
2,3-Dihydroxybenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13490.06 A13490.14 A13490.22
A13490.06EA 1120 CZK
A13490.06 A13490.14 A13490.22
2,3-Dihydroxybenzaldehyde ≥97%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 24677-78-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 106-109° Beilstein Reference: 2041781
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003324
CAS číslo: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1