Tisk…
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
183510050 183510250
ACRO183510050EA 1260 CZK
ACRO183510050 ACRO183510250
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 104…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003324
CAS číslo: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to green-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 109 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.5 %