Tisk…
4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
54590-250G-F 54590-50G-F
SIAL54590-250G-FEA 3450 CZK
SIAL54590-250G-F SIAL54590-50G-F
4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 116 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006939
CAS číslo: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836