Tisk…
4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
144088-250G 144088-50G
SIAL144088-250GEA 4090 CZK
SIAL144088-250G SIAL144088-50G
4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 116 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006939
CAS číslo: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836