Tisk…
4-Hydroxybenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04536.0100 8.04536.0250
8.04536.0100EA 1680 CZK
8.04536.0100 8.04536.0250
4-Hydroxybenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 116 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006939
CAS číslo: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 13.8 g/l (30.5 °C)
Melting Point 116 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Boiling Point (1013 hPa) (sublimed)
Flash Point 174 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C7H6O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4CHO