4-Hydroxybenzaldehyd ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13580.14
A13580.22
A13580.36
A13580.14EA
738
CZK
A13580.14
A13580.22
A13580.36
4-Hydroxybenzaldehyd ≥98%
4-Hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 123-08-0
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 174°(345°F)
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 191°/50mm
Beilstein Reference: 471352
Merck Reference: 14,4811
MDL No.: MFCD00006939
Vzorec:
C₇H₆O₂ Bod varu: 191 °C (50 mmHg) Bod tání: 115…119 °C Hustota: 1,129 Bod vzplanutí: 174 °C (345 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006939 CAS číslo: 123-08-0 EINECS: 204-599-1 Merck Index: 14,4811 |