Tisk…
3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
120961000 120965000
ACRO120961000EA 1950 CZK
ACRO120961000 ACRO120965000
3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
3-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Bod varu: 191 °C (50 mmHg)
Bod tání: 101…105 °C
Hustota: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003368
CAS číslo: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥98.0 %