Tisk…
Salicylaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000
8.00640.0005EA 765 CZK
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000
Salicylaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003317
CAS číslo: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08405
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C