Tisk…
Salicylaldehyd 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxybenzaldehyde
132600010 132601000 132602500 132600050
ACRO132600010EA 7030 CZK
ACRO132600010 ACRO132601000 ACRO132602500 ACRO132600050
Salicylaldehyd 99%
Salicylaldehyd
Vzorec: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Bod varu: 197 °C (760 mmHg)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003317
CAS číslo: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08405
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5715 to 1.5745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤200 APHA
Phenol ≤1.0 %
Specific gravity 1.16 to 1.17